Fittings, Siltek®/Sulfinert® and Silcosteel®-CR treated, Parker®
Fournisseur: Restek
22524 22525 22520 22521 22523 21540 21541 21542 21543 21544 21545 21546 21547 21548 21549 21550 21551 21552 21553 21554 21555 21556 21557 21558 21559 21586 21587 21588 21589 22522 22526 22527 22528 22530 22531 22863 22864 22865 22866 22867 22868 22869 22870 22871 22872 22873 22875 22876 22878 22879 22880 22881 22882 22883 22884 22885 22886 22887 22889 22890 22891 22892 22893 22894
REST22524EA 153 EUR InStock
REST22524 REST22525 REST22520 REST22521 REST22523 REST21540 REST21541 REST21542 REST21543 REST21544 REST21545 REST21546 REST21547 REST21548 REST21549 REST21550 REST21551 REST21552 REST21553 REST21554 REST21555 REST21556 REST21557 REST21558 REST21559 REST21586 REST21587 REST21588 REST21589 REST22522 REST22526 REST22527 REST22528 REST22530 REST22531 REST22863 REST22864 REST22865 REST22866 REST22867 REST22868 REST22869 REST22870 REST22871 REST22872 REST22873 REST22875 REST22876 REST22878 REST22879 REST22880 REST22881 REST22882 REST22883 REST22884 REST22885 REST22886 REST22887 REST22889 REST22890 REST22891 REST22892 REST22893 REST22894
Fittings, Siltek®/Sulfinert® and Silcosteel®-CR treated, Parker®
Raccords et connecteurs
Parker® (A-Lok) fittings are ideal for installing new equipment, modifying existing instrumentation, or replacing worn connections. Fittings are available in Siltek®/Sulfinert® or Silcosteel®-CR treatment.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité