Microcentrifugeuses, ventilées/réfrigérées, MIKRO 220/220 R
Fournisseur: Hettich
2200 2205 2205DGW17
521-0908EA 3139 EUR InStock
521-0908 521-0909 HETT2205DGW17
Microcentrifugeuses, ventilées/réfrigérées, MIKRO 220/220 R
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Centrifugeuses de paillasse compactes et puissantes à fonctionnement silencieux et doux, pour le traitement des tubes microlitres de 0,2 à 2,0 ml, utilisées dans les laboratoires cliniques ainsi qu'en recherche génétique, en virologie et en bactériologie.
  • Clavier à membrane de saisie rapide, molette, boîtier et couvercle en métal, cuve de centrifugation en acier inoxydable, hublot sur le couvercle
  • Mémoire permettant de stocker 10 programmes
  • 9 rampes d'accélération/freinage présélectionnables, ou arrêt sans freinage
  • MIKRO 220 R: réglage de la température en continu de –20 à +40 °C, fonction Fast Cool (Refroidissement rapide)
  • Caractéristiques de sécurité : verrouillage et maintien du couvercle pendant le fonctionnement du rotor, déverrouillage d'urgence du couvercle, protection anti-surchauffe du moteur, protection anti-surchauffe de la cuve pour le modèle MIKRO 220 R, mise hors tension en cas de déséquilibre, reconnaissance automatique du rotor, protection anti-chute du couvercle
Le modèle réfrigéré MIKRO 220 R permet également d'accueillir des tubes jusqu'à 50 ml et est spécialement conçu pour répondre aux exigences de préparation des échantillons des applications PCR.
Informations de commande: Rotors et accessoires disponibles séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité