UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Fournisseur: VWR Collection
2J2-0013 2J2-0032
634-0756EA 16100 EUR InStock
634-0756 634-0754
UV/Vis spectrophotometers, U-3900
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Les spectrophotomètres U-3900 et U-3900H sont des solutions de recherche complètes. Ils offrent d'excellentes performances rendues possibles par la faible diffusion de la lumière, une passe-bande sélectionnable et une énergie élevée.
  • Stabilité du faisceau double pour une plus grande précision et une meilleure reproductibilité sur de longues périodes
  • Possibilité d'atténuer, par faisceau de référence, les espèces très absorbantes, pour un meilleur rapport signal sur bruit
  • Plage de vitesse de balayage sélectionnable entre 1,5 et 2400 nm/min et vitesse de balayage remplaçable pour la région UV afin de réduire encore davantage le bruit
  • Interface via port USB et format d'un ordinateur portable, facile à installer sur la surface plane de l'instrument (voir illustration)
L'U-3900H est utile pour la mesure d'échantillons à forte absorbance/faible transmittance et permet d'obtenir une excellente linéarité.
Informations de commande: Une gamme complète d'accessoires, avec systèmes de sippers, porte-cuves adaptés, porte-filtres et sphères d'intégration sont également disponibles. Adressez-vous à votre spécialiste Avantor local pour plus d'informations.
Information de livraison: Les solutions UV pour logiciel U-3900 (fourni) offrent une grande flexibilité et une vaste palette de fonctionnalités.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité