Support pour thermomètres en verre
Fournisseur: Amarell
620-0997EA 29 EUR InStock
620-0997
Support pour thermomètres en verre
Supports pour themomètres
Ce support en bois se fixe aisément au mur pour une lecture confortable des valeurs du thermomètre.
Certifications: Conforme ASTM D1086
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité