Microscopes droits, BA210 et BA310
Fournisseur: MOTIC
1100100401483 1100100401512 1100100401487 1100100401515
630-2828EA 1710 EUR InStock
630-2828 630-2739 MOTI1100100401487 MOTI1100100401515
Microscopes droits, BA210 et BA310
Microscopes
Ces microscopes sont utilisés dans l'environnement, l'agroalimentaire, la santé (dentistes, vétérinaires), la recherche et l'enseignement (universités, lycées), et peuvent s'équiper d'accessoires de contraste de phase, fond noir et polarisation.
  • Lentilles multi-couches pour un contraste accru même avec une faible coloration
  • Contraste de phase disponible et fond noir possible grâce à un coulisseau séparé
  • Platine résistante pour un mouvement X/Y régulier
The digital models include a built-in 3,0 MP camera with data transfer of 480 MB/s USB 2.0, a resolution of 2048×1536, white balance manually adjustable.
Recommended operating system is Windows® 7 and 10, Mac: OSX, USB 2.0.
Information de livraison: Fournis avec filtre bleu, clé Allen, huile à immersion et housse anti-poussière.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité