L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sterilisation Boxes for Pipettes
Fournisseur: BOCHEM
8870 8871 8872 8873 8874
612-1626EA 176 EUR InStock
612-1626 612-1627 612-1628 612-1629 612-1630
Sterilisation Boxes for Pipettes
Boîtes Boîtes de stérilisation pour pipettes
Stainless steel, with square base, autoclavable.
  • Can be autoclaved at 121 °C and sterilised at 205 °C
Bottom and underside of the lid are coated in silicone to minimise the risk of damaging the pipettes during transport and sterilisation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité