L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
High purity VOC regulators, Spectra Gas 7621
Fournisseur: Restek
21572 21572-R100
REST21572EA 0 EUR InStock
REST21572 REST21572-R100
High purity VOC regulators, Spectra Gas 7621
Régulateurs de gaz
These single stage stainless steel VOC regulators feature stainless steel diaphragm, two pressure gauges, CGA-180 fitting and Kel-F® seat.
  • Accurate pressure control even at low flow rates
  • Individually tested for leaks and impurities
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité