Static in-line mixers, HyperShear
Fournisseur: Restek
25341 25342 25343 26409 26410 26411 26412 26413 26414 26415
REST25341EA 1070 EUR InStock
REST25341 REST25342 REST25343 REST26409 REST26410 REST26411 REST26412 REST26413 REST26414 REST26415
Static in-line mixers, HyperShear
Agitateurs Agitateurs Vortex
These stainless steel or PEEK in-line mixers are an efficient cross-flow shearing mechanism.
  • Reduced baseline noise
  • Increased sensitivity
  • Increased reaction efficiency in post-column derivatisation
  • Improved gradient accuracy for more reproducible results
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité