Thioflavin T colorant fluorescent, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
596200-500EA 171 EUR InStock
596200-500
Thioflavin T colorant fluorescent, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Thioflavin T
A cell-permeable benzothiazole dye that exhibits enhanced fluorescence upon binding to amyloid fibrils.
Conditionnement: Packaged under inert gas.
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂S
MW: 318,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011944
Numéro CAS: 2390-54-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité