L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Vacuum gauges
Fournisseur: Restek
24269 24270
REST24269EA 0 EUR InStock
REST24269 REST24270
Vacuum gauges
Pompe Jauges de vide
These vacuum gauges are made of stainless steel wetted surfaces with rear mount.
Suitable for passive air sampling kits.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité