L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sérum fœtal de veau dialysé (origine: USA), HyClone
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30079.02 SH30079.03 SH30079.02HI SH30079.01HI SH30079.03HI SH30079.01 SH30079.03IR25
HYCLSH30079.02EA 166 EUR InStock
HYCLSH30079.02 HYCLSH30079.03 HYCLSH30079.02HI HYCLSH30079.01HI HYCLSH30079.03HI HYCLSH30079.01 SH30079.03IR25
Sérum fœtal de veau dialysé (origine: USA), HyClone
Sérums
Le SVF dialysé s'emploie pour les applications nécessitant un sérum dont ont été éliminées les petites molécules (<10000 PM). Il passe par trois filtres séquentiels à pores de 100 nm (0,1 µm). Le processus de diafiltration réduits la concentration des composant à faible poids moléculaire (comme les nucléotides ou les acides aminés) qui sont indispensables aux voies de survie biochimique alternatives. Le processus est reproductible et réduit la concentration en hypoxanthine et en thymidine à un niveau indétectable. La concentration en glucose, représentative de l'étendue deMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..