FetalClone® I (origine: USA), HyClone
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30080.02 SH30080.03 SH30080.02HI SH30080.03HI SH30080.03IR25
SH30080.02EA 91.7 EUR InStock
SH30080.02 HYCLSH30080.03 HYCLSH30080.02HI HYCLSH30080.03HI SH30080.03IR25
FetalClone® I (origine: USA), HyClone
Sérums
Le FetalClone® I est optimisé pour la croissance des hybridomes. Le niveau de IgG est comparable à celui du SFB.
  • IgG levels comparable with those found in FBS
  • Demonstrated cell growth performance equivalency to FBS
  • High lot-to-lot consistency
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
Sterile filtered using three sequential 100 nm (0.1 µm) pore-size rated filters. Each lot undergoes extensive quality performance and analytical testing.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité