Corning® ITS Universal Culture Supplement Premix, Corning
Fournisseur: Corning
354352 354350 354351
734-1315EA 136.37 EUR InStock
734-1315 392-0320 392-2505
Corning® ITS Universal Culture Supplement Premix, Corning
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
ITS contains insulin, human transferrin, and selenous acid, the three most universally essential components of defined culture media.
They stimulate cell proliferation of a variety of cells under serum-reduced conditions.
Tested for ability to promote proliferation of HeLa cells in serum-free medium. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi and mycoplasma.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité