Cassettes de dialyse, Slide-A-Lyzer®, Pierce®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
66110 66330 66333 66373 66382 66807 66107 66332 66370 66383 66810 69570 66335 66372 66380 66385 66707 66710 66453 66130 66830 66454 66455 66203 66212 66811 66230 66003 66012 66205 66005 66030 66381 66384 66456
514-0267EA 187 EUR InStock
514-0267 514-0269 514-0786 514-0272 514-0273 514-0284 PIER66107 PIER66332 514-0270 514-0171 514-0173 514-0286 PIER66335 514-0271 514-0172 514-0275 PIER66707 PIER66710 514-0277 PIER66130 514-0170 514-0278 514-0279 514-0268 PIER66212 514-0285 PIER66230 514-0263 514-0265 514-0787 514-0264 514-0266 PIER66381 514-0274 PIER66456
Cassettes de dialyse, Slide-A-Lyzer®, Pierce®
Tuyaux Membranes de dialyse
Ces dispositifs peuvent être utilisés pour une large gamme d'applications, notamment l'élimination des contaminants de faible poids moléculaire, l'échange de tampon, la désalinisation, la dialyse à l'équilibre et la concentration. La membrane de la cassette est composée de cellulose régénérée de faible adsorption et est dotée d'un godet à échantillons hermétiquement fermé afin de conserver le plus longtemps possible les échantillons. Ce type de membrane est compatible avec un certain nombre de produits chimiques et de tampons. Les cadres transparents codés couleur de la cassette Slide-A-Lyzer® permettent une reconnaissance instantanée du MWCO de la membrane et facilitent la visualisation de l'aiguille pendant l'injection de l'échantillon.
  • Faciles à utiliser : pas de nœuds ou de pinces nécessaires
  • Dialyse rapide - La cuve à cassettes plates avec deux membranes offre un rapport surface:volume élevé qui maximise le taux de diffusion par rapport aux tuyaux de dialyse cylindriques
  • Récupération élevée - La conception rectangulaire des cassettes optimise la récupération du volume total de l'échantillon par n'importe lequel des quatre ports d'injection se trouvant dans les coins
  • Quatre tailles de cassette : sélectionnez la cassette qui correspond le mieux au volume de votre échantillon
  • Codage couleur : le cadre bleu des cassettes indique les cassettes dotées de la membrane à pores de 2000 MW
* Sets comprenant cassettes, balises, seringues et aiguilles
** Irradiés aux rayons gamma
Liquid samples are easily added and removed by penetrating the self-sealing gasket with a hypodermic needle attached to a syringe. No knots, clips, or caps are needed to seal the units and prevent leaking and sample-loss during the dialysis procedure.
Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes are hermetically sealed on either side of a silicone-like gasket inside an inert plastic frame. The membrane and cassette materials are compatible with most common laboratory chemicals and buffers.
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité