Film, CL-XPosure™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
34090 34089
PIER34090EA 245 EUR InStock
PIER34090 PIER34089
Film, CL-XPosure™
Films autoradiographiques Films
CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
  • High performance - just as sensitive as other commercially available autoradiography films
  • Economical - achieve high-quality images at an affordable price
  • Convenient - available in five sheet sizes in packages containing 100 non-interleaved sheets
  • Perfect match - validated for use with SuperSignal chemiluminescent substrates and Pierce ECL and ECL Plus chemiluminescent substrates
CL-XPosure™ fonctionne avec les réactifs de détection par chimiluminescence du peroxydase de raifort (HRP) ou de la phosphatase alcaline (AP), et avec la radioactivité, ce qui le rend idéal pour les techniques de transfert Western, Southern et Northern, et les tests de décalage de mobilité électrophorétique (EMSA). Le film CL-XPosure™ présente la même sensibilité de détection que les films d'autres marques disponibles dans le commerce.
CL-XPosure film is an excellent photographic film for use with enhanced chemiluminescence (ECL) substrates for horseradish peroxidase (HRP) or alkaline phosphatase (AP).
Information de livraison: Livré en paquets de 25, 50 ou 100 feuilles non intercalées.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité