Microplaques 96 puits, non traitées, BRANDplates®
Fournisseur: Brand
781600 781601 781602 781603 781604 781605 781607 781608 781610 781611 781660 781661 781662 781663 781665 781668 781670 781671 781614 781615
735-2000EA 114 EUR InStock
735-2000 735-2001 735-2002 735-2003 735-2004 735-2005 735-2006 735-2007 735-2008 735-2009 735-2022 735-2023 735-2024 735-2025 735-2026 735-2027 735-2028 735-2029 612-3668 738-0190
Microplaques 96 puits, non traitées, BRANDplates®
Microplaques Microplaques HTS
En PS, base pleine ou transparente. Plaques disponibles avec différentes formes de puits (fond rond (U), conique (V), plat (F) ou plat à bords courbés (C)), différentes couleurs, stériles ou non stériles.
  • Toutes les plaques BRANDplates® présentent un étiquetage alphanumérique, sont empilables et compatibles avec la plupart des laveurs et lecteurs de microplaques standard
  • Les plaques blanches offrent une réflexion maximale et une interférence minimale pendant les mesures de luminescence; les plaques noires garantissent une rétrodispersion minimale de la lumière pendant les analyses de fluorescence
  • Les plaques stériles sont fournies en conditionnement individuel, avec couvercle
pureGrade™ : Surface non traitée, non stérile. Ces plaques sont adaptées aux études homogènes, aux applications de criblage et de stockage.
pureGrade™ S : Surface non traitée, stérile. Stérilisées par rayonnement β, ces plaques sont particulièrement adaptées aux tests bactériologiques.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays
Certifications: Les BRANDplates® sont non cytotoxiques selon ISO 10993-5 et exemptes d'endotoxines (<0,01 EU/ml), d'ADN, de DNase et de RNase. Les produits stériles sont conformes aux directives ISO 11137 et AAMI, SAL 10-⁶.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité