HPLC frits
Fournisseur: Restek
25074 25071 25072 25073 25075 25076
REST25074EA 170 EUR InStock
REST25074 REST25071 REST25072 REST25073 REST25075 REST25076
HPLC frits
Filtres Filtres de précolonnes
These 6 mm frits are manufactured from fine, chromatographic grade 316 stainless steel and different sizes are available to fit most column and pore sizes. Compatible frit have to be chosen by checking its pore size with particle size of the packaging in the column.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité