Appareils de dégazage en PTFE AF
Fournisseur: COLLECTION PREFIX HPLC
1-6353A 0003-6623 0001-6624 0003-6626 0003-6625
903-0134EA 0 EUR InStock
903-0134 903-0156 903-0157 HPLC0003-6626 HPLC0003-6625
Appareils de dégazage en PTFE AF
Dégazeurs
Un dégazage en ligne est plus efficace pour éliminer le gaz dissous dans les phases mobiles que la sonification ou le barbotage d'hélium. Jusqu'à cinq canaux de solvant peuvent être dégazés simultanément par un appareil. Le très faible volume de chaque canal en PTFE AF (480 μl) permet un équilibrage et un temps de démarrage rapides.
  • Equilibrage et temps de ré-équilibrage extrêmement rapides
  • Amorçage très facile
  • Temps d'atteinte du vide rapide, environ 3 minutes
  • Le PTFE AF a la propriété d'éliminer la formation de bulles par cavitation
Le moteur pas à pas ZHCR® (Zero Hysteresis Constant Run) de la pompe à vide est spécialement conçu pour le dégazage par membrane de phases mobiles pour HPLC. Cette unité patentée permet le dégazage en ligne avec un vide constant non affecté par des variations de charges à dégazer. De ce fait, les fluctuations de la ligne de base dues à l'hystérèse du vide sont éliminées sans devoir éteindre et rallumer la pompe à plusieurs reprises comme sur des systèmes plus anciens.
Capacité de dégazage: ∼2 ppm O₂ à 1 ml/min
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité