HPLC columns, Chromolith® Phenyl
Fournisseur: Merck
Chromolith®
1.52057.0001EA 644 EUR InStock
1.52057.0001 1.52059.0001 1.52056.0001 1.52058.0001
HPLC columns, Chromolith® Phenyl
Colonnes pour chromatographie
Chromolith® Phenyl HPLC columns offer greater selectivity towards aromatic ring-containing compounds than standard alkyl phases. These columns are ideal for the separation of aromatic compounds, flavonoids, fatty acids, PAH, preservatives, purines and pyrimidines.
  • High throughput at high flow rates
  • Possibility of flow gradients
  • Added column performance by column coupling
  • Rigid monolithic structure for longer lifetime
  • Less matrix-sensitivity
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité