Inlet liners for Shimadzu GCs
Fournisseur: Restek
20751 20860 20862 20868 20870 20871 20876 20877 20976 20977 20978 21020 21021 21285 21286 21287 21288 21289 21290 21291 21292 21705 21706 21707 21713 21719 20955-209.1 20956-209 20956-211 20956-214 20956-216 21706-205 21706-213.5 21713-205 22284 20752 22284-216
REST20751EA 0 EUR InStock
REST20751 REST20860 REST20862 REST20868 REST20870 REST20871 REST20876 REST20877 REST20976 REST20977 REST20978 REST21020 REST21021 REST21285 REST21286 REST21287 REST21288 REST21289 REST21290 REST21291 REST21292 REST21705 REST21706 REST21707 REST21713 REST21719 REST20955-209.1 REST20956-209 REST20956-211 REST20956-214 REST20956-216 REST21706-205 REST21706-213.5 REST21713-205 REST22284 REST20752 REST22284-216
Inlet liners for Shimadzu GCs
Matériel de chromatographie Insets d'injection pour chromatographie
Use these liners for increased sensitivity. They are manufactured from borosilicate glass or metal.
Int.Ø=Nominal diameter at syringe needle expulsion point.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité