L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Inlet liners, SPME-GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
2636425 2637501 2637505 2637525 2633901 2633905 2635825
2636425.EA 595 EUR InStock
2636425. 2637501. 2637505. 2637525. 2633901. 2633905. 2635825.
Inlet liners, SPME-GC, Supelco®
Matériel de chromatographie Insets d'injection pour chromatographie
SPME-GC inlet liners are designed for optimum sample introduction for specific injection techniques that are suitable for Agilent, Perkinelmer, Shimadzu, Finnigan, Varian and Thermo scientific equipped with split/splitless inlets.
  • Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité