Anti-IGHG1 Monoclonal Antibody [clone: IG1707R]
Fournisseur: Abnova
ABNORAB00335EA 580 EUR InStock
ABNORAB00335
Anti-IGHG1 Monoclonal Antibody [clone: IG1707R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human IgG.
Type: Primary
Antigen: IGHG1
Clonality: Monoclonal
Clone: IG1707R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité