Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Monoclonal Antibody [clone: rMUC1/960]

Fournisseur: Abnova
ABNORAB00308EA 580 EUR InStock
ABNORAB00308
Anti-MUC1 Monoclonal Antibody [clone: rMUC1/960]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal antibody raised against human MUC1.

Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Monoclonal
Clone: rMUC1/960
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité