Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB30464EA 518 EUR InStock
ABNOPAB30464
Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human ATP7B.
Type: Primary
Antigen: ATP7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité