Anti-COL6A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB30805EA 518 EUR InStock
ABNOPAB30805
Anti-COL6A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human COL6A1.
Type: Primary
Antigen: COL6A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité