Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: GFR/1667]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14510EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14510
Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: GFR/1667]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human EGFR.
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: GFR/1667
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité