Anti-GYPA Monoclonal Antibody [clone: GYPA/1725R]
Fournisseur: Abnova
ABNORAB00329EA 580 EUR InStock
ABNORAB00329
Anti-GYPA Monoclonal Antibody [clone: GYPA/1725R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GYPA.
Type: Primary
Antigen: GYPA
Clonality: Monoclonal
Clone: GYPA/1725R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité