Anti-KRT7 Monoclonal Antibody [clone: rOV-TL12/30]
Fournisseur: Abnova
ABNORAB00302EA 580 EUR InStock
ABNORAB00302
Anti-KRT7 Monoclonal Antibody [clone: rOV-TL12/30]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal antibody raised against human KRT7.
Type: Primary
Antigen: KRT7
Clonality: Monoclonal
Clone: rOV-TL12/30
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité