Anti-KRT76 Monoclonal Antibody [clone: KRTH/1576R]
Fournisseur: Abnova
ABNORAB00380EA 580 EUR InStock
ABNORAB00380
Anti-KRT76 Monoclonal Antibody [clone: KRTH/1576R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human KRT76.
Type: Primary
Antigen: KRT76
Clonality: Monoclonal
Clone: KRTH/1576R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité