Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rabbit Isotype Control Monoclonal Antibody [clone NCRBM/1520R]

Fournisseur: Abnova
ABNORAB00375EA 580 EUR InStock
ABNORAB00375
Rabbit Isotype Control Monoclonal Antibody [clone NCRBM/1520R]
Anticorps
To serve as a negative control for measuring non-specific binding or background levels of a primary antibody in different cell types.

Type: Control
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: NCRBM/1520R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG, kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité