Anti-LPAR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB30463EA 518 EUR InStock
ABNOPAB30463
Anti-LPAR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human LPAR5.
Type: Primary
Antigen: LPAR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité