Anti-TSPAN6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB30366EA 518 EUR InStock
ABNOPAB30366
Anti-TSPAN6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human TSPAN6.
Type: Primary
Antigen: TSPAN6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité