Anti-Testosterone-3-carboxy-methyl-oxyme conjugated to BSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E1G2]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB14425EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14425
Anti-Testosterone-3-carboxy-methyl-oxyme conjugated to BSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E1G2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human testosterone.
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: 4E1G2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité