PEEK tubing
Fournisseur: Restek
25068 27751 25320
REST25068EA 0 EUR InStock
REST25068 REST27751 REST25320
PEEK tubing
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Made of PEEK (Polyetheretherketone).
  • Less oxygen permeable and more temperature resistant than PTFE or Tefzel® tubing
  • Use with PEEK finger tight or flangeless fittings
This inert PEEK tubing replaces stainless steel, titanium, PTFE or Tefzel® tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité