Racleur pour aliments, SteriPlast®
Fournisseur: Bürkle
SteriPlast®
BURK5378-3030EA 35.3 EUR InStock
BURK5378-3030
Racleur pour aliments, SteriPlast®
Raclettes
PS, bleu. Le racleur est approprié pour gratter, lisser ou nettoyer, et également pour éliminer des résidus. Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère.
  • Destiné à l'usage unique
  • Robuste et maniable
  • Fabriqués dans une salle blanche, classe 7 (10.000)
  • Emballés individuellement et stérilisés par irradiation gamma
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS
La couleur bleue n'existe pas sous forme naturelle dans des aliments. Et ainsi, les produits bleus, ou des parties de ces produits, seraient très rapidement et aisément reconnus et détectés lors du contrôle visuel s'ils accédaient par hasard dans la production.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité