L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 95,0-100,5, pellets NF, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
3728-07EA 442.78 EUR InStock
3728-07 3728-28 JT3728-20 3728-70 3728-R
Sodium hydroxyde 95,0-100,5, pellets NF, FCC, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
  • Food GMP manufactured product
Storage: PBS, pH 7,2, containing 50% glycerol and 0,09% sodium azide.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product Passes Test
GMP Manufactured Product ≥11.0
Meets N.F. Requirements Passes Test
Meets F.C.C. Requirements ≤0.5%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging 95.0 - 100.5%
Bulk Food Chemical 54.0 - 59.8%
Bulk Pharmaceutical Chemical ≤3.0%
NF - Identification A (Sodium) Passes Test
NF - Identification B (pH) ≥11.0
NF - Insoluble Substances and Organic Matter Passes Test
NF - Potassium (K) ≤0.5 %
NF - Total Alkali 95.0 - 100.5 %
NF - Content of Sodium 54.0 - 59.8 %
NF - Carbonate (as Na₂CO₃) ≤3.0 %
FCC - Insoluble Substances and Organic Matter Passes Test
FCC - Assay 95.0 - 100.5 %
FCC - Carbonate (as Na₂CO₃) ≤3.0 %
FCC - Arsenic (As) ≤3 ppm
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg
FCC - Mercury (Hg) ≤0.1 ppm
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
STORAGE: Preserve in tight containers.
Elemental Impurities (USP 232) - Information on elemental impurities for
this product is available on the associated Product Regulatory Data
Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité