Capping A 20% (v/v) n-Methylimidazole in ACN, Novabiochem® pour la synthèse d'ADN/ARN
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.57002.0500 8.57002.1000
BI0224/0505EA 0 EUR InStock
BI0224/0505 BI0224/1005
Capping A 20% (v/v) n-Methylimidazole in ACN, Novabiochem® pour la synthèse d'ADN/ARN
Capping Réactif
Capping reagent A for DNA/RNA synthesis high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA synthesis with high yields.
  • 20% (v/v) n-Methylimidazole in Acetonitrile
  • Packed in glass bottle
  • Storage temperature below 30 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité