Zwitterionic columns, CHIRALPAK® ZWIX
Fournisseur: CHIRAL TECHNOLOGIES
51345 51335 52335 52345
554-4594EA 11400 EUR InStock
554-4594 554-4593 554-4595 554-4596
Zwitterionic columns, CHIRALPAK® ZWIX
Colonnes pour chromatographie
The CHIRALPAK® ZWIX columns were developed for separation of a great variety of zwitterionic molecules, specifically, for separation of underivatised amino acids.
ZWIX selectors are zwitterionic molecules that incorporate both anion- and cation-exchange functional groups. These ZWIX selectors exhibit exceptional enantioseparation capabilities toward zwitterionic molecules such as amino acids and small peptides.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité