(S)-(-)-Éthyle lactate, EMPLURA®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: (S)-(-)-2-Hydroxypropionate d'éthyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.09639.2500EA 107 EUR InStock
1.09639.2500 1.09639.4000 1.09639.1000
(S)-(-)-Éthyle lactate, EMPLURA®
(S)-(-)-Éthyle lactate
Ethyl lactate is a safer and more sustainable alternative to ethyl acetate and acetone. It is an ester of natural L-lactic acid, which is produced by fermentation of sugar.
  • Increased user safety due to less toxicity (non-carcinogenic)
  • No waste due to 100% biodegradability
  • Non-corrosive in contact with metals
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point de fusion: –25 °C
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004518
Numéro CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
ONU: 1192
ADR: 3,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (20/4) 1.032 - 1.034
Refreactive index (n25/d) 1.410 - 1.420
Water (KF) ≤ 0.20 %
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité