Chemical resistant lab coat, MICROGARD® 2000 Standard, model 209
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
WH20B-00209-03 WH20B-00209-04 WH20B-00209-05 WH20B-00209-06 WH20B-00209-02 WH20B-00209-07 WH20B-00209-01
ANSEWH20B-00209-03EA 331 EUR InStock
ANSEWH20B-00209-03 ANSEWH20B-00209-04 ANSEWH20B-00209-05 ANSEWH20B-00209-06 ANSEWH20B-00209-02 ANSEWH20B-00209-07 ANSEWH20B-00209-01
Chemical resistant lab coat, MICROGARD® 2000 Standard, model 209
Vêtements à usage unique
This lab coat is made from a non woven inner layer with a microporous PE film. Ideal for a wide range of industrial applications.
  • Front zip fastening, collar
  • Left breast pocket, lower right pocket
  • Bound seams for superior strength, liquid and particle barrier
Certifications: Type PB (6), Type PB (6)-B, EN1149-1; Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité