Program controller
Fournisseur: Harry Gestigkeit
453-2109EA 3170 EUR InStock
453-2109
Program controller
Contrôleurs Contrôleurs de température
The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
  • Pogramming enabling each value to be viewed for control purposes
  • Programmable pre-selected constant time makes it active at any time
  • Each temperature and time parameter can be selected with their own keys
Suitable for the high-temperature hotplate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité