β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H56472.36EA 351 EUR InStock
H56472.36
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate ≥99%
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate
MES hydrate is a zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid, known as Good's buffer, is utilized for many biological applications. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
Formule: C₆H₁₃NO₄S·xH₂O
MW: 195,24 g/mol (anhy)
Point de fusion: ∼ 308 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 1266615-59-1
EINECS: 224-632-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) White
Assay 99.0%
Water Content (Karl Fischer Titration): 8.0% to 9.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité