VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à enregistrement de données, réfrigérateur et congélateur
Fournisseur: VWR
VWR® Traceable®
620-2426EA 334 EUR InStock
620-2426
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à enregistrement de données, réfrigérateur et congélateur
Thermomètres Thermomètres numériques
Thermomètre à enregistrement des données pouvant être utilisé dans des environnements 21 CFR 11. Parfaits pour surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les bains-marie, les blocs de chauffage et les incubateurs.
  • Fonctions telles que l’affichage de valeurs min./max. et les températures actuelles, le système Smart Alarm, l’affichage °F/°C
  • Le système Smart Alarm présente une alarme visuelle/sonore qui continue à fonctionner, même si l’unité revient dans des conditions hors alarme
  • Capable de stocker plus de 1 million d’observations de température et 10 événements d’alarme unique
  • Le triple affichage indique simultanément les températures min./max. et actuelles, affichage °F/°C
  • Indicateurs d’état: batterie faible, mémoire faible, transfert de données via USB et alarme activée
Alarmes niveau élevé/bas et horodatage: la fonction de suivi d’alarme garde en mémoire chaque événement d’alarme en détaillant à quel moment l’état d’alarme s’est produit et quand l’unité revient à son état normal. Les indicateurs de l’état d’alarme comprennent des alertes LED visuelles, des alertes audio et des segments LCD clignotants. Les données correspondant aux différents événements d’alarme (jusqu’à 10 événements) peuvent être récupérées à tout moment et l’événement le plus récurrent peut s’afficher à l’écran.
Transfert des données par USB: une toute nouvelle fonctionnalité permet de transmettre les données enregistrées (fichier CSV) d’un thermomètre vers un PC ou un MAC à l’aide d’une clé USB (non fournie). Aucun logiciel n’est requis pour l’interface informatique. Chaque thermomètre a un identifiant unique qui permet à plusieurs unités d’être utilisées au même endroit. Les données brutes sur l’appareil ne peuvent être effacées ni modifiées.
Certifications: Pour garantir l’exactitude, les thermomètres Traceable® sont livrés avec un certificat Traceable® avec numéro de série individuel multi-points délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025 (1750.01) accrédité par A2LA. Cela certifie la traçabilité conformément aux normes du NIST (National Institute of Standards and Technology).
Information de livraison: Livré avec des piles, un câble de 3 mètres, des bandes magnétiques, un matériau VELCRO®, un support de paillasse et un certificat Traceable®. L’unité est livrée avec quatre piles supplémentaires et un certificat d’étalonnage complet de 2 ans.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité