Chemical resistant boot covers, MICROGARD® 2500, model 406
Fournisseur: Ansell
Microgard® 2500
ANSEWH25B-00406-00EA 802 EUR InStock
ANSEWH25B-00406-00
Chemical resistant boot covers, MICROGARD® 2500, model 406
Vêtements à usage unique
These over boots are made of microporous PP film with a non woven inner layer. The fabric provides an excellent barrier to chemical spray and infective agents.
  • Elastic to top of boot
  • Tie fastening
  • Bound seams
  • Fit shoe size 42 - 46
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité