Aldehyde dehydrogenase (from Yeast)
Fournisseur: Merck
1.15640.0001EA 120 EUR InStock
1.15640.0001
Aldehyde dehydrogenase (from Yeast)
Enzymes
  • From Yeast
  • E.C.1.2.1.5
  • Freeze dried stabilized powder
  • Activity: 2 unit/mg solid (approx. 20 u/mg protein)
  • ADH: ≤0,001 U/mg
  • LDH: ≤0,001 U/mg
Definition: One unit causes the oxidation of one micromole of acetaldehyde to acetic acid per minute at pH 9,0 and 25 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité