UHPLC precolumn filters, UltraShield
Fournisseur: Restek
24996 24995 24997 25809 25810
REST24996EA 411 EUR InStock
REST24996 REST24995 REST24997 REST25809 REST25810
UHPLC precolumn filters, UltraShield
Filtres Filtres de précolonnes
Titanium filter in a stainless steel body with PEEK ferrule. Its design easily fits with all columns.
  • Economical protection for UHPLC systems
  • Reliable way to extend column lifetime
  • Pressure rated to 15000 psi (1,034 bar)
Inlet/outlet connection: Female/male 10 to 32
Port geometry: Parker (1/16 CPI)
Wrench flat: ⁵/₁₆"
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité