Piston seal insertion tool, HPLC pumps
Fournisseur: Restek
REST21356EA 0 EUR InStock
REST21356
Piston seal insertion tool, HPLC pumps
Outils d'extraction et d'insertion
Piston seal insertion tool is an alternative for paper clip and screw to remove the worn seals from the HPLC pump.
  • Simplify pump maintenance
  • Removes old piston seal and installs new seal
  • It cannot mar the surrounding metal surface of the pump housing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité