Column connectors and plugs
Fournisseur: Restek
25015 25016
REST25015EA 76.2 EUR InStock
REST25015 REST25016
Column connectors and plugs
Raccords et connecteurs
Universal 10-32 PEEK connectors for easy installation of all ¹/₁₆" tubing, it includes stainless steel, up to 345 bar.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité