Humidification chamber
Fournisseur: Restek
REST24282EA 0 EUR InStock
REST24282
Humidification chamber
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
It is important to use humidified air or nitrogen to help remove volatile organic contaminants when cleaning SilcoCan® or TO-Can® canisters.
  • Chamber withstands pressure up to 90 psi
  • Easy-to-open lid for filling with water
  • Inlet and outlet compression fittings for easy connection to pressure lines on your cleaning system
It is important to use humidified air or nitrogen to help remove volatile organic contaminants when cleaning SilcoCan® or TO-Can® canisters.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité