Column end-fittings
Fournisseur: Restek
25077 25078
REST25077EA 43.6 EUR InStock
REST25077 REST25078
Column end-fittings
Raccords et connecteurs
These ¹/₄" compression end-fittings are compatible with ¹/₁₆" connecting tubing using Valco and Parker fittings.
  • Fittings with distribution cone are intended for use on 3,0 to 4,6 mm ID HPLC columns
  • Fittings with flat bottom are intended for use on 1,0 to 3,0 mm ID HPLC columns
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité